N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13119.03
A13119.06
A13119.14
A13119.03EA
26.3
EUR
A13119.03
A13119.06
A13119.14
N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
N-(4-Bromophenyl)maleimide
Purity: 98%
CAS No.: 13380-67-1
Molecular Formula: C10H6BrNO2
Formula Weight: 252.07
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 513122
Formule:
C₁₀H₆BrNO₂ Smeltpunt: 127…131 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00030664 CAS nummer: 13380-67-1 |