5-Nitro-1H-indazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13478.14
A13478.22
A13478.14EA
28.6
EUR
A13478.14
A13478.22
5-Nitro-1H-indazole ≥98%
5-Nitro-1H-indazole
Purity: 98+%
CAS No.: 5401-94-5
Molecular Formula: C7H5N3O2
Formula Weight: 163.14
Odour: Odourless
Melting Point: 208-211°
Beilstein Reference: 7936
MDL No.: MFCD00005693
Formule:
C₇H₅N₃O₂ Smeltpunt: 208…211 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005693 CAS nummer: 5401-94-5 EINECS: 226-451-5 |