trans-2-Hexenoic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 96%
CAS No.: 13419-69-7
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4385
Melting Point: 30-35°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 1720443
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002705
Formule:
C₆H₁₀O₂ Kookpunt: 217 °C Smeltpunt: 30…35 °C Dichtheid: 0,965 Vlampunt: 125 °C (257 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002705 CAS nummer: 13419-69-7 EINECS: 236-528-5 UN: 3261 ADR: 8,III |