2-Chlorobenzoylacetonitrile 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13611.06
A13611.14
A13611.22
A13611.06EA
41.1
EUR
A13611.06
A13611.14
A13611.22
2-Chlorobenzoylacetonitrile 95%
2-Chlorobenzoylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 40018-25-5
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 54-58°
Beilstein Reference: 2413204
Formule:
C₉H₆ClNO Smeltpunt: 54…58 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051624 CAS nummer: 40018-25-5 |