3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
A13655.14 A13655.22
A13655.14EA 70.1 EUR
A13655.14 A13655.22
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 1929-29-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 1953326
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Kookpunt: 319 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 102…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002777
CAS nummer: 1929-29-9
EINECS: 217-678-0