5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Isoxazole-5-carboxylic acid
A13739.03 A13739.06
A13739.03EA 66.8 EUR
A13739.03 A13739.06
5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 21169-71-1 Molecular Formula: C4H3NO3 Formula Weight: 113.07 Melting Point: 141-144° MDL No.: MFCD00156151
Formule: C₄H₃NO₃
Smeltpunt: 141…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156151
CAS nummer: 21169-71-1