3-Chlorobenzoylacetonitrile 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3'-Chloro-2-cyanoacetophenone, (3-Chlorobenzoyl)acetonitrile, 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A13913.03 A13913.06
A13913.03EA 26.6 EUR
A13913.03 A13913.06
3-Chlorobenzoylacetonitrile 98
3-Chlorobenzoylacetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 21667-62-9 Molecular Formula: C9H6ClNO Formula Weight: 179.61 Melting Point: 78-83° Beilstein Reference: 2414476
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179.61
Smeltpunt: 78…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067891
CAS nummer: 21667-62-9