4-Fluoro-o-phenylenediamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13977.06
A13977.14
A13977.22
A13977.06EA
69.9
EUR
A13977.06
A13977.14
A13977.22
4-Fluoro-o-phenylenediamine 97%
4-Fluoro-o-phenylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 367-31-7
Molecular Formula: C6H7FN2
Formula Weight: 126.13
Melting Point: 91-95°
Beilstein Reference: 2081075
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042228
Formule:
C₆H₇FN₂ Kookpunt: 250 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 91…95 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042228 CAS nummer: 367-31-7 EINECS: 206-691-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |