(Benzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14034.14
A14034.22
A14034.36
A14034.14EA
33.2
EUR
A14034.14
A14034.22
A14034.36
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 99%
CAS No.: 1100-88-5
Molecular Formula: C6H5CH2P(C6H5)3Cl
Formula Weight: 388.88
Flash Point:
Formule:
C₂₅H₂₂ClP Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >300 °C (572 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011913 CAS nummer: 1100-88-5 EINECS: 214-154-3 UN: 3464 ADR: 6.1,II |