Benzothiazool-2-thiol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14086.09 A14086.0E A14086.22 A14086.36
A14086.09EA 19 EUR
A14086.09 A14086.0E A14086.22 A14086.36
Benzothiazool-2-thiol ≥97%
Benzothiazool-2-thiol
Purity: 97% CAS No.: 149-30-4 Molecular Formula: C7H5NS2 Formula Weight: 167.25 Flash Point: 243°(469°F) Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 119484 Merck Reference: 14,5868 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00005781
Formule: C₇H₅NS₂
Kookpunt: 302 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 178…182 °C
Dichtheid: 1,420
Vlampunt: 243 °C (469 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005781
CAS nummer: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5868