3,5-Dimethylbenzyl bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14267.06
A14267.14
A14267.06EA
43.8
EUR
A14267.06
A14267.14
3,5-Dimethylbenzyl bromide ≥98%
3,5-Dimethylbenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 27129-86-8
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.10
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 109-110°/14mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013539
Formule:
C₉H₁₁Br Kookpunt: 109…110 °C (14 mmHg) Smeltpunt: 36…40 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013539 CAS nummer: 27129-86-8 UN: 3261 ADR: 8,II |