3-Nitrophthalic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14281.22
A14281.30
A14281.36
A14281.22EA
46.5
EUR
A14281.22
A14281.30
A14281.36
3-Nitrophthalic acid 95%
3-Nitrophthalic acid
Purity: 95%
CAS No.: 603-11-2
Molecular Formula: C8H5NO6
Formula Weight: 211.13
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 2054269
Formule:
C₈H₅NO₆ Kookpunt: 441 °C (1013 hPa) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007138 CAS nummer: 603-11-2 EINECS: 210-030-8 |