(3-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 19924-43-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5312
Boiling Point: 278-282°
Beilstein Reference: 1865539
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001910
Formule:
C₉H₉NO Kookpunt: 278…282 °C Dichtheid: 1,082 Vlampunt: 98 °C (208 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001910 CAS nummer: 19924-43-7 EINECS: 243-428-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |