4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
4,4'-Difluorophenyl phenyl carbinol, 4,4'-Difluorobenzhydryl alcohol, 4,4'-Difluoro-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-fluorophenyl)carbinol, 4,4'-Difluorodiphenylmethanol, Bis(4-fluorophenyl)methanol
A14370.06
A14370.14
A14370.22
A14370.06EA
19.7
EUR
A14370.06
A14370.14
A14370.22
4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
4,4'-Difluorobenzhydrol
Purity: 98+%
CAS No.: 365-24-2
Molecular Formula: C13H10F2O
Formula Weight: 220.22
Flash Point:
Formule:
C₁₃H₁₀F₂O MW: 220.22 g/mol Kookpunt: 142…144 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 45…49 °C Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000357 CAS nummer: 365-24-2 EINECS: 206-671-8 |