(4-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14419.09 A14419.18
A14419.09EA 42.3 EUR
A14419.09 A14419.18
(4-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(4-Methoxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1877-75-4 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 109-113° Beilstein Reference: 1874579
Formule: (C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH
Kookpunt: 314 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 109…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014360
CAS nummer: 1877-75-4
EINECS: 217-513-2