4,4'-Dimethoxybenzhydrol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A14604.09 A14604.18
A14604.09EA 30.5 EUR
A14604.09 A14604.18
4,4'-Dimethoxybenzhydrol ≥98%
4,4'-Dimethoxybenzhydrol
Purity: 98+% CAS No.: 728-87-0 Molecular Formula: C15H16O3 Formula Weight: 244.29 Melting Point: 69-71° Beilstein Reference: 748532
Formule: C₁₅H₁₆O₃
Kookpunt: 362 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 69…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008410
CAS nummer: 728-87-0
EINECS: 211-975-9