Isoxazole-5-carbonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14625.03
A14625.06
A14625.03EA
63.7
EUR
A14625.03
A14625.06
Isoxazole-5-carbonyl chloride ≥97%
Isoxazole-5-carbonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 62348-13-4
Molecular Formula: C4H2ClNO2
Formula Weight: 131.52
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 167-168°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00067868
Formule:
C₄H₂ClNO₂ Kookpunt: 167…168 °C Dichtheid: 1,362 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00067868 CAS nummer: 62348-13-4 UN: 3265 ADR: 8,II |