2-Bromo-5-nitrothiazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14701.06 A14701.14
A14701.06EA 72.2 EUR
A14701.06 A14701.14
2-Bromo-5-nitrothiazole ≥98%
2-Bromo-5-nitrothiazole
Purity: 98% CAS No.: 3034-48-8 Molecular Formula: C3HBrN2O2S Formula Weight: 209.03 Melting Point: 85-90° Beilstein Reference: 4856
Formule: C₃HBrN₂O₂S
Smeltpunt: 85…90 °C
Dichtheid: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005317
CAS nummer: 3034-48-8
EINECS: 221-226-8