Tris(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14813.03
A14813.06
A14813.14
A14813.03EA
33.9
EUR
A14813.03
A14813.06
A14813.14
Tris(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 18437-78-0
Molecular Formula: C18H12F3P
Formula Weight: 316.27
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 919838
Formule:
C₁₈H₁₂F₃P Smeltpunt: 78…82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013553 CAS nummer: 18437-78-0 |