Monobenzon ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
A14843.0B A14843.14 A14843.22
A14843.0BEA 778 EUR
A14843.0B A14843.14 A14843.22
Monobenzon ≥98%
Monobenzon
Purity: 98+% CAS No.: 103-16-2 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 1958305 Merck Reference: 14,6248 MDL No.: MFCD00002333
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Kookpunt: 328 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 118…122 °C
Dichtheid: 1,260
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002333
CAS nummer: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 14,6248