2-Amino-4-methylthiazool ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14847.06 A14847.14 A14847.22
A14847.06EA 20.8 EUR
A14847.06 A14847.14 A14847.22
2-Amino-4-methylthiazool ≥98%
2-Amino-4-methylthiazool
Purity: 98+% CAS No.: 1603-91-4 Molecular Formula: C4H6N2S Formula Weight: 114.17 Flash Point: 107°(224°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 107890 Merck Reference: 14,450 MDL No.: MFCD00005329
Formule: C₄H₆N₂S
Kookpunt: 231…233 °C
Smeltpunt: 42…46 °C
Dichtheid: 1,202 g/cm³ (50 °C)
Vlampunt: 107 °C (224 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005329
CAS nummer: 1603-91-4
EINECS: 216-505-6
Merck Index: 14,450