2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
A14891.03 A14891.06 A14891.14
A14891.03EA 31.2 EUR
A14891.03 A14891.06 A14891.14
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 501-94-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 89-92° Boiling Point: 139°/1mm MDL No.: MFCD00002902
Formule: C₈H₁₀O₂
Kookpunt: 139 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 89…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002902
CAS nummer: 501-94-0
EINECS: 207-930-8