4,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15097.06 A15097.14 A15097.22
A15097.06EA 42.1 EUR
A15097.06 A15097.14 A15097.22
4,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98%
4,4'-Dihydroxybenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 611-99-4 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 221-225° Beilstein Reference: 1874572
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Kookpunt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 221…225 °C
Dichtheid: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002358
CAS nummer: 611-99-4
EINECS: 210-288-1