p-Tolylacetic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15129.06 A15129.14 A15129.22
A15129.06EA 23.4 EUR
A15129.06 A15129.14 A15129.22
p-Tolylacetic acid ≥99%
p-Tolylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 622-47-9 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 90-93° Boiling Point: 265-267° MDL No.: MFCD00004353
Formule: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Kookpunt: 265…267 °C
Smeltpunt: 90…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004353
CAS nummer: 622-47-9
EINECS: 210-738-7