Methyl-3,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15224.09 A15224.18 A15224.30
A15224.09EA 43.9 EUR
A15224.09 A15224.18 A15224.30
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 2150-44-9 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 164-168° Beilstein Reference: 2091651
Formule: C₈H₈O₄
Kookpunt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 164…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002289
CAS nummer: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2