Furfuryl acetate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Furan-2-ylmethyl acetate, Acetic acid furfuryl ester
A15285.14
A15285.22
A15285.14EA
27.6
EUR
A15285.14
A15285.22
Furfuryl acetate ≥97%
Furfuryl acetate
Purity: 97%
CAS No.: 623-17-6
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 116128
MDL No.: MFCD00003251
Formule:
C₇H₈O₃ MW: 140.14 g/mol Kookpunt: 175…177 °C Dichtheid: 1.118 Vlampunt: 65 °C (149 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003251 CAS nummer: 623-17-6 EINECS: 210-775-9 |