1-(4-Iodophenyl)pyrrole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-(4-Iodophenyl)pyrrole
A15305.03 A15305.06
A15305.03EA 41.1 EUR
A15305.03 A15305.06
1-(4-Iodophenyl)pyrrole ≥97%
1-(4-Iodophenyl)pyrrole
Purity: 97% CAS No.: 92636-36-7 Molecular Formula: C10H8IN Formula Weight: 269.09 Melting Point: 128-133° Beilstein Reference: 7915717
Formule: C₁₀H₈IN
MW: 269.08 g/mol
Smeltpunt: 128…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052399
CAS nummer: 92636-36-7