Indole-3-carbaldehyd ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A15330.14
A15330.22
A15330.14EA
70.5
EUR
A15330.14
A15330.22
Indole-3-carbaldehyd ≥99%
Indole-3-carbaldehyd
Purity: 99%
CAS No.: 487-89-8
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Flash Point: 240°(464°F)
Melting Point: 195-198°
Beilstein Reference: 114117
MDL No.: MFCD00005622
Formule:
C₉H₇NO Smeltpunt: 195…198 °C Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 240 °C (464 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005622 CAS nummer: 487-89-8 EINECS: 207-665-8 |