4-Chloro-m-phenylenediamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-2,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,3-diamine, 4-Chloro-1,3-diaminobenzene, 4-Chloro-1,3-phenylenediamine
A15430.06 A15430.14
A15430.06EA 65.1 EUR
A15430.06 A15430.14
4-Chloro-m-phenylenediamine 97%
4-Chloro-m-phenylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 5131-60-2 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 87-90° MDL No.: MFCD00025284
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59 g/mol
Kookpunt: 280
Smeltpunt: 87…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025284
CAS nummer: 5131-60-2
EINECS: 225-877-9