3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15460.06
A15460.14
A15460.06EA
63.2
EUR
A15460.06
A15460.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 27126-93-8
Molecular Formula: C9H3F6N
Formula Weight: 239.12
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4175
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 3552650
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00000379
Formule:
C₉H₃F₆N Kookpunt: 154…156 °C Smeltpunt: 16…20 °C Dichtheid: 1,421 Vlampunt: 72 °C (161 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000379 CAS nummer: 27126-93-8 EINECS: 248-240-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |