Methyl cyanoacetate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 105-34-0
Molecular Formula: NCCH2CO2CH3
Formula Weight: 99.09
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Mild
Melting Point: -23°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 773945
MDL No.: MFCD00001939
Formule:
C₄H₅NO₂ Kookpunt: 204 °C Smeltpunt: –23 °C Dichtheid: 1,127 Vlampunt: 110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001939 CAS nummer: 105-34-0 EINECS: 203-288-8 |