3-Nitrophthalic anhydride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15857.14 A15857.22
A15857.14EA 78.5 EUR
A15857.14 A15857.22
3-Nitrophthalic anhydride ≥97%
3-Nitrophthalic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 641-70-3 Molecular Formula: C8H3NO5 Formula Weight: 193.11 Melting Point: 161-166° Beilstein Reference: 179963
Formule: C₈H₃NO₅
MW: 193.12 g/mol
Smeltpunt: 161…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005921
CAS nummer: 641-70-3
EINECS: 211-373-6