Thymine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A15879.14 A15879.22 A15879.36
A15879.14EA 56.6 EUR
A15879.14 A15879.22 A15879.36
Thymine 97%
Thymine
Purity: 97% CAS No.: 65-71-4 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.12 Melting Point: 316-317° Beilstein Reference: 607626 Merck Reference: 14,9398 MDL No.: MFCD00006026
Formule: C₅H₆N₂O₂
Kookpunt: 389 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 316…317 °C
Dichtheid: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006026
CAS nummer: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Index: 14,9398