Octyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15964.06 A15964.14 A15964.22
A15964.06EA 28.8 EUR
A15964.06 A15964.14 A15964.22
Octyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Octyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 1219-38-1 Molecular Formula: C15H22O3 Formula Weight: 250.34 Melting Point: 50-53° MDL No.: MFCD00016482
Formule: C₁₅H₂₂O₃
Smeltpunt: 50…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016482
CAS nummer: 1219-38-1
EINECS: 214-943-2