Diëthyleenglycolmonobutylether ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
A16068.AU A16068.0J
A16068.AUEA 33.1 EUR
A16068.AU A16068.0J
Diëthyleenglycolmonobutylether ≥99%
Diëthyleenglycolmonobutylether
Purity: 99% CAS No.: 112-34-5 Molecular Formula: C8H18O3 Formula Weight: 162.23 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4320 Odour: schwach, mild Melting Point: -68° Boiling Point: 230-232° Merck Reference: 14,1557 MDL No.: MFCD00002881
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162.23 g/mol
Kookpunt: 230…232 °C
Smeltpunt: –68 °C
Dichtheid: 0.967
Vlampunt: 100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002881
CAS nummer: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556