2-Amino-4-methylpyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16081.09 A16081.18
A16081.09EA 34.1 EUR
A16081.09 A16081.18
2-Amino-4-methylpyrimidine ≥98%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 108-52-1 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Melting Point: 158-161° Beilstein Reference: 108506
Formule: C₅H₇N₃
Kookpunt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 158…161 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006101
CAS nummer: 108-52-1
EINECS: 203-591-5