N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A16550.18 A16550.09
A16550.18EA 182 EUR
A16550.18 A16550.09
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 95%
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Purity: 95% CAS No.: 2083-91-2 Molecular Formula: C5H15SiN Formula Weight: 117.27 Flash Point: -19°(-3°F) Refractive Index: 1.3970 Odour: Amine-like Boiling Point: 86-87° Beilstein Reference: 1731861 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008297
Formule: C₅H₁₅NSi
Kookpunt: 86…87 °C
Dichtheid: 0,732
Vlampunt: –19 °C (–3 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008297
CAS nummer: 2083-91-2
EINECS: 218-222-3
ADR: 3,II