3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A16670.06
A16670.14
A16670.06EA
69.8
EUR
A16670.06
A16670.14
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride ≥98%
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 78068-85-6
Molecular Formula: C7H3ClF4
Formula Weight: 198.55
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4355
Boiling Point: 137°
Beilstein Reference: 4309386
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042207
Formule:
C₇H₃ClF₄ Kookpunt: 137 °C Dichtheid: 1,490 Vlampunt: 42 °C (108 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042207 CAS nummer: 78068-85-6 ADR: 3,III |