1,3-Dibutyl-2-thiourea ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16783.0B A16783.18 A16783.30
A16783.0BEA 156 EUR
A16783.0B A16783.18 A16783.30
1,3-Dibutyl-2-thiourea ≥98%
1,3-Dibutyl-2-thiourea
Purity: 98% CAS No.: 109-46-6 Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCSNH(CH2)3CH3 Formula Weight: 188.34 Odour: Odourless Melting Point: 64-67° Beilstein Reference: 507434 MDL No.: MFCD00004926
Formule: H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(S)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Kookpunt: 252 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 64…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004926
CAS nummer: 109-46-6
EINECS: 203-674-6