4,4'-Oxydianiline 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 101-80-4
Molecular Formula: C12H12N2O
Formula Weight: 200.24
Flash Point: 218°(424°F)
Melting Point: 189-192°
Boiling Point: 190°/0.1mm
Beilstein Reference: 475735
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007863
Formule:
C₁₂H₁₂N₂O Kookpunt: 190 °C (0,1 mmHg) Smeltpunt: 189…192 °C Vlampunt: 218 °C (424 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007863 CAS nummer: 101-80-4 EINECS: 202-977-0 ADR: 9,III |