2-Naphthalenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A16872.14 A16872.22 A16872.36
A16872.14EA 52.7 EUR
A16872.14 A16872.22 A16872.36
2-Naphthalenesulphonyl chloride ≥97%
2-Naphthalenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 93-11-8 Molecular Formula: C10H7ClO2S Formula Weight: 226.68 Melting Point: 74-78° Boiling Point: 200-202°/13mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004087
Formule: C₁₀H₇ClO₂S
Kookpunt: 200…202 °C (13 mmHg)
Smeltpunt: 74…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004087
CAS nummer: 93-11-8
EINECS: 202-219-9
UN: 3261
ADR: 8,II