3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16880.09 A16880.18
A16880.09EA 33.2 EUR
A16880.09 A16880.18
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1421-49-4 Molecular Formula: C15H22O3 Formula Weight: 250.34 Melting Point: 206-209° Beilstein Reference: 2216948
Formule: C₁₅H₂₂O₃
Kookpunt: 374 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 206…209 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008827
CAS nummer: 1421-49-4
EINECS: 215-823-2