(4-tert-Butylphenoxy)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17017.06 A17017.14 A17017.22
A17017.06EA 17.6 EUR
A17017.06 A17017.14 A17017.22
(4-tert-Butylphenoxy)acetic acid ≥98%
(4-tert-Butylphenoxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1798-04-5 Molecular Formula: C12H16O3 Formula Weight: 208.26 MDL No.: MFCD00021758
Formule: (C₆H₄(C(CH₃)₃))CH₂COOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021758
CAS nummer: 1798-04-5