1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17225.06 A17225.03
A17225.06EA 132 EUR
A17225.06 A17225.03
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene ≥99%
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Purity: 99% CAS No.: 1450-63-1 Molecular Formula: C28H22 Formula Weight: 358.48 Melting Point: 197-202° MDL No.: MFCD00004766
Formule: (C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂
Kookpunt: 556 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 197…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004766
CAS nummer: 1450-63-1
EINECS: 215-914-7