2,4,5-Triphenylimidazole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Lophine, 2,4,5-Triphenyl-1H-imidazole
A17291.09 A17291.18 A17291.30
A17291.09EA 38.7 EUR
A17291.09 A17291.18 A17291.30
2,4,5-Triphenylimidazole ≥97%
2,4,5-Triphenylimidazole
Purity: 97% CAS No.: 484-47-9 Molecular Formula: C21H16N2 Formula Weight: 296.38 Melting Point: 274-278° Beilstein Reference: 236652
Formule: C₂₁H₁₆N₂
Kookpunt: 509 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 274…278 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005187
CAS nummer: 484-47-9
EINECS: 207-606-6