Tetrachloorftaalzuuranhydride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A17404.0E A17404.0C A17404.36
A17404.0EEA 305 EUR
A17404.0E A17404.0C A17404.36
Tetrachloorftaalzuuranhydride ≥98%
Tetrachloorftaalzuuranhydride
Purity: 98% CAS No.: 117-08-8 Molecular Formula: C8Cl4O3 Formula Weight: 285.90 Flash Point: 362°(683°F) Odour: Weak Boiling Point: 349-354° Beilstein Reference: 211560 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00005920
Formule: C₈Cl₄O₃
Kookpunt: 349…354 °C
Smeltpunt: 254…258 °C
Dichtheid: 1,52 g/cm³ (275 °C)
Vlampunt: 362 °C (683 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005920
CAS nummer: 117-08-8
EINECS: 204-171-4
ADR: 9,III