Benzyl bromoacetate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Benzyl 2-bromoacetate, Bromoacetic benzyl ester
A17630.0B
A17630.18
A17630.30
A17630.0BEA
326
EUR
A17630.0B
A17630.18
A17630.30
Benzyl bromoacetate ≥97%
Benzyl bromoacetate
Purity: 97%
CAS No.: 5437-45-6
Molecular Formula: C6H5CH2CO2CH2Br
Formula Weight: 229.08
Flash Point:
Formule:
C₉H₉BrO₂ Kookpunt: 157…159 °C (10 mmHg) Dichtheid: 1,460 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000190 CAS nummer: 5437-45-6 EINECS: 226-611-4 |