4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-diamine
A17738.06
A17738.14
A17738.22
A17738.06EA
73.5
EUR
A17738.06
A17738.14
A17738.22
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 5348-42-5
Molecular Formula: C6H6Cl2N2
Formula Weight: 177.03
Melting Point: ca 162° dec.
Beilstein Reference: 1072811
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007723
Formule:
C₆H₆Cl₂N₂ Kookpunt: 305 °C (1013 hPa) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007723 CAS nummer: 5348-42-5 EINECS: 226-305-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |