2-Chlorobenzothiazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A17762.06 A17762.14 A17762.22
A17762.06EA 34.2 EUR
A17762.06 A17762.14 A17762.22
2-Chlorobenzothiazole ≥98%
2-Chlorbenzothiazol
Purity: 98+% CAS No.: 615-20-3 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6370 Melting Point: 30-33° Boiling Point: 141°/30mm Beilstein Reference: 116316 MDL No.: MFCD00005776
Formule: C₇H₄ClNS
Kookpunt: 141 °C (30 mmHg)
Smeltpunt: 30…33 °C
Dichtheid: 1,370
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005776
CAS nummer: 615-20-3
EINECS: 210-415-0