Tris(3-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17949.03
A17949.06
A17949.03EA
58.7
EUR
A17949.03
A17949.06
Tris(3-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-methoxyphenyl)phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 29949-84-6
Molecular Formula: C21H21O3P
Formula Weight: 352.37
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD00008386
Formule:
C₂₁H₂₁O₃P Smeltpunt: 113…115 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008386 CAS nummer: 29949-84-6 |